Learn More
Kartell™ Bacs à photos en PVC au fond rainuré
Code produit 10274471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Intérieur : 250 x 200 x 60 mm ; extérieur : 302 x 250 x 60 mm
Intérieur : 320 x 260 x 70 mm ; extérieur : 385 x 325 x 75 mm
Intérieur : 350 x 300 x 80 mm ; extérieur : 420 x 375 x 85 mm
Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm
Intérieur : 520 x 420 x 90 mm ; extérieur : 600 x 495 x 100 mm
Intérieur : 540 x 420 x 180 mm ; extérieur : 635 x 515 x 190 mm
Intérieur : 675 x 530 x 100 mm ; extérieur : 765 x 620 x 110 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10274471 Intérieur : 675 x 530 x 100 mm ; extérieur : 765 x 620 x 110 mm 1 pièce
15865507 Intérieur : 250 x 200 x 60 mm ; extérieur : 302 x 250 x 60 mm 10 pièces
15875507 Intérieur : 320 x 260 x 70 mm ; extérieur : 385 x 325 x 75 mm 10 pièces
15885507 Intérieur : 350 x 300 x 80 mm ; extérieur : 420 x 375 x 85 mm 10 pièces
15895507 Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm 10 pièces
10060711 Intérieur : 430 x 330 x 90 mm ; extérieur : 505 x 405 x 95 mm 1 pièce
15805517 Intérieur : 520 x 420 x 90 mm ; extérieur : 600 x 495 x 100 mm 5 pièces
15815517 Intérieur : 540 x 420 x 180 mm ; extérieur : 635 x 515 x 190 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10274471 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0028600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    96.36€ / 1 pièces
    Économisez 67.64€
    41% de réduction
En stock
Empilables grâce à leurs côtés inclinés. Les bacs à photos en PVC à fond rainuré Kartell™ possèdent une base rainurée pour un usage photographique.
Empilables grâce à leurs côtés inclinés. Kartell™ Les plateau pour photo en PVC à fond ribiné sont munis d’une base ribisée à des fins de photographie.
  • En PVC pour une excellente robustesse et résistance chimique
  • Température recommandée max. : 65 °C ; Le PVC peut être utilisé à 75 °C pendant de courtes périodes.
  • Les côtés inclinés permettent l’empilement des bacs
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Dimensions (L x l x H) Intérieur : 675 x 530 x 100 mm ; extérieur : 765 x 620 x 110 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 675 mm
Matériau PVC
Type Bac photographique
Largeur (métrique) 530 mm
Nb par paquet 1 pièce