Learn More
Riboflavine 5'-(dihydrogénophosphate) sel monosodique dihydraté (~70%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Riboflavin-5'-phosphate |
| CAS | 6184-17-4 |
| Formule moléculaire | C17 H20 N4 O9 P . Na . 2 H2 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Riboflavin sodium phosphate dihydrate, Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','sodium salt','hydrate (1:1:2), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (8CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., Alloxazine mononucleotide sodium salt dihydrate, Coflavinase dihydrate, Cytoflav dihydrate, Flavin mononucleotide sodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate monosodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate sodium dihydrate, Vitamin B2 phosphate (sodium salt) dihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21N4O9P.Na.2H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t11-,12+,14-;;;/m0.../s1 |
| SMILES | O.O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C |
| Nom IUPAC | phosphate d'hydrogène de sodium ; [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyl-2,4-dioxobenzo[g]ptéridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] ; dihydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 514.36 |
| Poids de la formule | 514.1077 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?