Learn More
Sel de sodium phosphate de riboflavine-5 dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate |
| Point de fusion | >300°C |
| Couleur | Jaune à orange |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 4106529 |
| Merck Index | 14,8201 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water at 50mg/mL |
| Poids de la formule | 514.36 (478.34 Anhydrous) |
| Forme physique | Poudre |