Learn More
Sel de sodium phosphate de riboflavine-5 dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11401928 50 g 50g
11491918 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11401928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14545.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.18€
    135.65€ / 50g
    Économisez 26.53€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Riboflavin 5?-monophosphate (FMN) is used as a prosthetic group by oxidoreductase (one and two electron transfer) enzymes such as NADH dehydrogenase, nitric oxide synthase, and nitrilotriacetate monooxygenase. Riboflavin 5?-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases and to study molecular sensing based gene regulation by riboswitches. It is a photoinitiator of polymerization for PAGE gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La riboflavine 5′-monophosphate (FMN) est utilisée comme groupe prosthétique par les enzymes de l’oxydoréductase (transfert d’un et deux électrons) telles que la NADH déshydrogénase, l’oxyde nitrique synthase et la nitrilotriacétate monooxygénase. La riboflavine 5′-monophosphate est utilisée comme substrat pour étudier la spécificité et la cinétique des phosphohydrolases du FMN et pour étudier la régulation génétique basée sur la détection moléculaire par les riboswitches. Il s’agit d’un photoinitiateur de la polymérisation pour les gels PAGE.
Solubilité
Soluble dans l’eau 50 g/l à 20°C.
Remarques
À conserver au réfrigérateur. Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6184-17-4
Formule moléculaire C17H24N4NaO11P
Poids moléculaire (g/mol) 514.36
Numéro MDL MFCD00150993
Clé InChI LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Synonyme riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
CID PubChem 131856174
Nom IUPAC [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyle-2,4-dioxobenzo[g]ptéridine-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] dihydrogénophosphate ; sodium ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 50 g
Beilstein 4106529
Merck Index 14,8201
Informations sur la solubilité Soluble in water 50g/L @ 20°C.
Poids de la formule 514.36 (478.34 Anhydrous)