Learn More
Riboflavine, 98 %, qualité électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448069 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15448069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66632.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin
CAS 83-88-5
Point de fusion 290°C
Couleur Orange-jaune
Odeur Odorless
Formule moléculaire C17H20N4O6
Numéro MDL MFCD00005022
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8200
Synonyme riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
Clé InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nom IUPAC 7,8-diméthyle-10-(2,3,4,5-tétrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 376.37
CID PubChem 71310809
Poids de la formule 376.37
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.