Learn More
Riboflavine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499323 100 g 100g
11489323 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11764.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.16€
    86.65€ / 100g
    Économisez 23.51€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Photoinitiateur de la polymérisation pour les gels PAGE, la riboflavine est utilisée dans la préparation du mononucléotide de flavine (FMN) et de la flavine adénine dinucléotide (FAD). Elle offre également une protection contre le stress oxydatif. Elle est également utilisée comme colorant alimentaire et comme vitamine. De plus, elle est utilisée comme médicament, complément alimentaire pour animaux et complément alimentaire. Par ailleurs, elle est utilisée comme aromatisant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol absolu et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’acétone et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les bases, le calcium et les sels métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-88-5
Formule moléculaire C17H20N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 376.37
Numéro MDL MFCD00005022
Clé InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonyme riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
CID PubChem 71310809
Nom IUPAC 7,8-dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin
Point de fusion 290°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 100 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8200
Informations sur la solubilité Soluble in water,absolute ethanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in acetone and chloroform.
Poids de la formule 376.37
Pourcentage de pureté 98%