Learn More
Thermo Scientific Chemicals Riboflavine, 98 %
Code produit 10593871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10593871 25 g Flacon en verre 25g
10438870 100 g Flacon en verre 100g
10135783 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10593871 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 132350250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.35€
    37.65€ / 25g
    Économisez 6.70€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-88-5
Formule moléculaire C17H20N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 376.37
Numéro MDL MFCD00005022
Clé InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonyme riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
CID PubChem 71310809
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin
Absorbance 0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Point de fusion 290,0°C
Couleur Jaune à orange
Perte à la dessiccation 1.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 8325
Conditions de rotation spécifiques − 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH)
Rotation spécifique -125
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents
Spectrophotométrie 97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance)
Nom IUPAC 7,8-dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridine-2,4-dione
Poids de la formule 376.36
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre