Learn More
Riboflavine, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Code produit 10020350 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10020350 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10020350 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur R/P300/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 83-88-5
Point de fusion 290°C
Couleur Orange à jaune
pH 5.5 to 7.2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C17H20N4O6
Numéro MDL MFCD00005022
Quantité 25 g
Synonyme riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
Clé InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nom IUPAC 7,8-diméthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 376.37
CID PubChem 71310809
Poids de la formule 376.36g/mol
Forme physique Solide