Learn More
Riboflavine (cristaux fins, jaune orangé/électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 10796644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796644 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10796644 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP16750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Flacon en verre ; 50g
La riboflavine est un photoinitiateur de la polymérisation de l’acrylamide/bis-acrylamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin
CAS 83-88-5
Point de fusion 290°C
Couleur Jaune à orange
pH 5.5 to 7.2
Plage de pourcentage du dosage ≥95 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C17H20N4O6
Numéro MDL MFCD00005022
Quantité 50 g
Merck Index 15, 8325
Synonyme riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
Clé InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Nom IUPAC 7,8-diméthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 376.37
CID PubChem 71310809
Poids de la formule 374.04
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Solide