Learn More
Riboflavin, MedChemExpress
Code produit 16490938
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490938 5 g
16412189 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16490938 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0456
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
MedChemExpress Riboflavin is an easily absorbed micronutrient with a key role in maintaining health in humans and other animals.
Riboflavin is an easily absorbed micronutrient with a key role in maintaining health in humans and other animals.
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin
Forme physique Solid
CAS 83-88-5
Couleur Deep Yellow
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H20N4O6
Synonyme Vitamin B2 E101
Informations sur la solubilité DMSO : 17.86 mg/mL (47.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 14.29 mg/mL (37.97 mM; ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH)
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 376.36
Poids de la formule 376.36
Pourcentage de pureté 98.11%
Qualité Research