Learn More
Riboflavin phosphate sodium, MedChemExpress
Description
Riboflavin phosphate sodium (FMN-Na) is a derivative of Riboflavin (vitamin B2) which is an essential nutrient for animals. Riboflavin phosphate sodium can be used for the research of progressive keratoconus, corneal ectasia and irregular astigmatism. Riboflavine phosphate sodium is a very effective NAD+-recycling agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Riboflavin phosphate sodium |
| CAS | 130-40-5 |
| Couleur | Orange |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H20N4NaO9P |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | FMN-Na Riboflavin 5'-phosphate sodium Vitamin B2 Phosphate Sodium Salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : 20.83 mg/mL (43.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC2=C(C=C1C)N=C(C(N2C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)(O[Na])=O)=N3)C(NC3=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 478.33 |
| Afficher plus |