Learn More
Riboflavine Phosphate Sel de Sodium (~70 %), TRC
Code produit 17959924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17959924 100 mg 100mg
17907464 1 g 1g
17909564 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17959924 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR415000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-40-5
Formule moléculaire C17 H20 N4 O9 P . Na
Poids moléculaire (g/mol) 478.33
Synonyme Riboflavin sodium phosphate, Riboflavin 5'-(sodium hydrogen phosphate), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), sodium salt (1:1), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate), monosodium salt (6CI,8CI), Riboflavine, 5'-phosphate, sodium salt (7CI), Benzo[g]pteridine, riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., AMN, Alloxazine mononucleotide sodium salt, Coflavinase, Cytoflav, Flamotide, Hyryl, Ribo, Riboflavin 5'-phosphate ester monosodium salt, Riboflavin 5'-phosphate sodium, Riboflavin monophosphate monosodium salt, Riboflavin phosphate sodium, Riboflavin-5-phosphoric acid monosodium salt, Riboflavine monosodium 5'-phosphate, Riboflavine phosphate sodium, Riboflavine sodium phosphate, Riboflavine-5-phosphate sodium, Sodium FMN, Sodium riboflavin phosphate, Sodium riboflavin-5'-phosphate
Nom IUPAC sodium ; [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyl-2,4-dioxobenzo[g]ptéridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin-5'-Phosphate sodium salt
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Poids de la formule 478.0866