Learn More
Riboflavin Tetrabutyrate, MedChemExpress
Code produit 16478876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16478876 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2239
MedChemExpress Riboflavin Tetrabutyrate is a lipophilic flavin derivative with antioxidative and lipid peroxide-removing activity.
Riboflavin Tetrabutyrate is a lipophilic flavin derivative with antioxidative and lipid peroxide-removing activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Riboflavin Tetrabutyrate
CAS 752-56-7
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H44N4O10
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (152.27 mM)
SMILES O=C(CCC)O[C@H]([C@H](OC(CCC)=O)[C@H](OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)CN1C(C=C(C)C(C)=C2)=C2N=C(C(N3)=O)C1=NC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 656.72
Poids de la formule 656.72
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism