Learn More
(-)-Riboflavine, TRC
Code produit 30416992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR4149951G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin B2 (Riboflavin)
CAS 83-88-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H20 N4 O6
Quantité 1 g
Synonyme Riboflavin, Riboflavine (7CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin deriv., (-)-Riboflavin, 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-D-ribitol, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazine, 6,7-Dimethyl-9-ribitylisoalloxazine, Beflavin, Beflavine, Benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione','7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-, C.I. 50900, C.I. Food Yellow 15, D-Ribitol','1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-, E 101, E 101 (dye), Flavaxin, Flavin BB, Flaxain, Food Yellow 15, Hyre, Lactobene, Lactoflavin, Lactoflavine, NCI 0033298, NSC 33298, Ribipca, Ribocrisina, Riboderm, Ribosyn, Ribotone, Ribovel, Russupteridine yellow III, San Yellow B, Vitaflavine, Vitamin B2, Vitamin G, Vitasan B2
Formule InChI InChI=1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
SMILES Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
Nom IUPAC 7,8-diméthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]benzo[g]ptéridine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 376.36
Poids de la formule 376.1383
Pourcentage de pureté >95