Learn More
Riboflavine USP Grade, MP Biomedicals™
Code produit 11496192 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496192 1 kg
11475985 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496192 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210281391
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
USP Poudre d'orange de qualité supérieure
  • Cofacteur vitaminique/enzymatique présent dans le lait, les œufs, l'orge maltée, le foie, les rognons, le cœur et les légumes à feuilles.
  • Utilisé comme photo-initiateur pour la polymérisation des gels de polyacrylamide
Identifiants chimiques
CAS 83-88-5
Formule moléculaire C17H20N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 376.37
Numéro MDL MFCD00005022
Clé InChI AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonyme Vitamin B2, Lactoflavin, Vitaming, 7,8-Dimethyl-10- (D-ribo-2,3,4,5- tetrahydroxypentyl) isoalloxazine
CID PubChem 71310809
Nom IUPAC 7,8-diméthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]-2H,3H,4H,10H-benzo[g]ptéridine-2,4-dione
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spécification
Point de fusion 290 °C (décomposition)(littérature)
Couleur Orange
Perte à la dessiccation ≤ 1,5%
Notes de pourcentage du dosage >98%
Quantité 1 kg
Beilstein 97825
Informations sur la solubilité Soluble dans 0,1 M d’hydroxyde de sodium (50 mg/mL - solution claire, jaunâtre) ; Seulement légèrement soluble dans l’eau.
Rotation optique (c = 0,5, 0,05 M NaOH) -115° à -135°
Forme physique Poudre