Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de la RNase RiboLock (40 U/μl)
Code produit 10389109 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 × 2 500 U
2500 U
4 × 2 500 U
Conditionnement:
24 pièces
2500 unités
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10389109 24 × 2 500 U 24 pièces
10859710 2500 U 2500 unités
11581505 4 × 2 500 U 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10389109 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EO0384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00€
    1120.65€ / 24 pièces
    Économisez 229.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’inhibiteur de RNase RiboLock inhibe spécifiquement l’activité des RNases A, B et C, protégeant ainsi l’ARN dans de multiples conditions de réaction.
L’inhibiteur de RNase RiboLock inhibe l’activité des RNases A, B et C en les liant de façon non compétitive selon un rapport 1:1. Il n’inhibe pas les RNases eurokaryotes T1, T2, U1, U2, CL3 ni les RNases prokaryotes I et H.
Points clés
  • Agit dans une multitude de conditions de réaction
  • Protège l’ARN de la dégradation jusqu’à des températures pouvant atteindre 55°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 40 U / μl
Tampon compatible Tampon de stockage
Quantité 24 × 2 500 U
Type de produit Inhibiteur d’ARNase
Gamme de produits RiboLock