Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de la RNase RiboLock (40 U/μl)
Code produit 10859710 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 × 2 500 U
2500 U
4 × 2 500 U
Conditionnement:
24 pièces
2500 unités
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10859710 2500 U 2500 unités
11581505 4 × 2 500 U 4 pièces
10389109 24 × 2 500 U 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10859710 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EO0381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    74.65€ / 2500 pièces
    Économisez 14.85€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’inhibiteur de RNase RiboLock inhibe spécifiquement l’activité des RNases A, B et C, protégeant ainsi l’ARN dans de multiples conditions de réaction.
L’inhibiteur de RNase RiboLock inhibe l’activité des RNases A, B et C en les liant de façon non compétitive selon un rapport 1:1. Il n’inhibe pas les RNases eurokaryotes T1, T2, U1, U2, CL3 ni les RNases prokaryotes I et H.
  • Elle n’inhibe pas les RNases eurokaryotes T1, T2, U1, U2, CL3 ni les RNases prokaryotes I et H
  • Agit dans une multitude de conditions de réaction
  • Protège l’ARN de la dégradation à des températures pouvant atteindre 55°C
Contrôle de la qualité :
  • L’absence de ribonucléases, d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases et de phosphatases a été confirmée par des tests de qualité appropriés
  • Test fonctionnel dans la synthèse de l’ARN et de l’ADNc
Source :
  • Cellules d’E.coli avec un gène cloné codant un inhibiteur de ribonucléase mammifère
Poids moléculaire :
  • Monomère 49,6 kDa Définition de l’unité d’activité :
    • Une unité de l’inhibiteur de RNase RiboLock inhibe l’activité de 5 ng de RNase A de 50 %
    • L’activité inhibitrice est dosée dans le mélange suivant : Tris-HCl 100 mM (pH 7,5), EDTA 1,2 mM, BSA 0,1 mg/ml, RNase A 100 ng/ml, [3H]-ARN 0,1 mg/ml, ARN de levure 50 mg/ml, DTT 8 mM
    Tampon de stockage :
    • L’enzyme est fournie sous la forme suivante : HEPES-NaOH 20 mM (pH 7,5), NaCl 50 mM, DTT 8 mM, détergent ELUGENT 0,5 mM et glycérol 50 % (v/v)
    Inhibition et inactivation
    • Inhibiteurs : les dénaturants courants (SDS, urée et tous les réactifs oxydants (p-chloromercuribenzoate, oxygène dissous, ions à leurs états d’oxydation supérieurs) inhibent fortement l’inhibiteur de la RNase RiboLock et libèrent la RNase liée
    • Inactivée par chauffage à 75°C pendant 10 min. Activité résiduelle détectable après 10 min de chauffage à 70°C
    Recommandées dans les cas suivants :
    • Inhibition de la dégradation de l’ARN dans les domaines suivants : transcription in vitro (1), synthèse de l’ADNc (2), traduction in vitro (3), isolement de fractions cellulaires de mammifères qui contiennent un complexe ARNm-protéine
    • Purification et stockage de l’ARN
    • Séparation et identification d’activités spécifiques des ribonucléases
    • Études portant sur la suppression des tumeurs
    Remarque :
    • Le DTT contenu dans le tampon de stockage garantit la stabilité pendant le stockage à long terme, mais n’est pas nécessaire à l’activité de l’inhibiteur
    • La concentration recommandée est de 1 U/μl d’un mélange de réaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 40 U / μl
Tampon compatible Tampon de stockage
Quantité 2500 U
Type de produit Inhibiteur d’ARNase
Gamme de produits RiboLock