Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Eukaryote Kit for RNA-Seq
Description
Le kit d’eucaryote RiboMinus™ pour l’ARN-Seq fournit une isolation transcriptome vraiment complète pour l’analyse de séquençage de nouvelle génération en offrant une méthode de déplétion sélective allant jusqu’à 99 % des ARN ribosomiques 5S, 5.8S, 18S et 28S à partir des méthodes de liaison d’ARN total contre les méthodes de liaison poly-A ou par bouchon, ce qui peut introduire un biais et sélectionner uniquement une partie du transcriptome.
Le kit d’eucaryote RiboMinus™ ARN-Seq permet :
Une procédure de déplétion simple et sélective qui utilise une sonde spécifique à la séquence pour capturer l’ARNr.
Élimination rapide et efficace du complexe de sondes d’ARNr à l’aide de la technologie des microbilles magnétiques
Trois étapes pour une préparation sans ARNr adaptée à l’analyse des transcriptomes
L’élimination d’ARN ribosomique volumineux à l’aide du kit RiboMinus™ est une procédure fiable et solide en trois étapes. Hybridez l’échantillon d’ARN à la sonde RiboMinus™ dans un bain-marie ou un bloc thermique, puis retirez les complexes sonde-ARNr à l’aide des microbilles magnétiques RiboMinus™ incluses dans le kit. Concentrez la préparation de l’ARN appauvri par précipitation à l’éthanol ou en utilisant le module de concentration RiboMinus™.
Le kit d’eucaryote RiboMinus™ ARN-Seq permet :
Trois étapes pour une préparation sans ARNr adaptée à l’analyse des transcriptomes
L’élimination d’ARN ribosomique volumineux à l’aide du kit RiboMinus™ est une procédure fiable et solide en trois étapes. Hybridez l’échantillon d’ARN à la sonde RiboMinus™ dans un bain-marie ou un bloc thermique, puis retirez les complexes sonde-ARNr à l’aide des microbilles magnétiques RiboMinus™ incluses dans le kit. Concentrez la préparation de l’ARN appauvri par précipitation à l’éthanol ou en utilisant le module de concentration RiboMinus™.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Chaque kit contient : • 6 ml de microbilles magnétiques RiboMinus™ • 80 µl de sonde d’eucaryote RiboMinus™ (15 pmol / µl) • tampon d’hybridation de 10 ml • 12 ml d’eau traitée au DEPC (sans RNase) Conserver à 4°C. |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | ARN total |
| Type de produit final | ARN du transcriptome |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| À utiliser avec (application) | Analyse par biopuces, séquençage de nouvelle génération, PCR quantitatif en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), séquençage, transfert du Nothern, construction de bibliothèques d’ADNc |
| Nbre de réactions | 8 préparations |
| Gamme de produits | RiboMinus |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de séquençage | Séquençage de transcriptome |
| Show More |