Learn More
Acide ribonucléique de la levure de boulanger, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493829 100 mg 100mg
15403839 500 mg 500mg
15483829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15493829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61215.MC
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 63231-63-0
Ribonucleic acid (RNA) from baker?s yeast S. cerevisiae may be used as a substrate for studying ribonuclease activities of enzymes such as RNAase(s). It is also suitable for use as a carrier in nucleic acid purification and precipitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide ribonucléique (ARN) provenant′ de la levure S. cerevisiae au four peut être utilisé comme substrat pour étudier les activités de ribonucléase d’enzymes telles que la RNAase(s). Il convient également à une utilisation comme vecteur dans la purification et la précipitation des acides nucléiques.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Préparé par une modification de Crestfield, A.M., et al., J. Biol. Chem, 216, 185 (1955). Convient à une utilisation comme substrat de ribonucléase. Ne convient pas à une utilisation comme vecteur dans la purification et la précipitation des acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-63-0
Numéro MDL MFCD00132196
Nom IUPAC Ribonucleic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Ribonucleic acid from Baker's yeast
Couleur Blanc à marron
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Forme physique Poudre