Learn More
Ribonucleic acid, MP Biomedicals™
Code produit 11434321 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434321 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434321 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215202680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 63231-63-0
Numéro MDL MFCD00132196
Synonyme RNA
Nom IUPAC Ribonucleic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Ribonucleic acid
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Powder