Learn More
Epredia™ Anti-paraffine Parapel™
Code produit 12582716 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacon à pompe de 4 oz ; 6/CS
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12582716 Flacon à pompe de 4 oz ; 6/CS 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12582716 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 2300
 Article restreint
En stock
Protégez-vous contre l’accumulation excessive de paraffine sur les plans de travail et les instruments grâce à l’anti-paraffine Epredia™ Parapel™.
  • Faible odeur
  • Réduit les temps de nettoyage quotidien
  • Ne laisse pas de résidus huileux
  • N’élimine pas la finition des surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité Flacon à pompe de 4 oz ; 6/CS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ParaPel
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.