Learn More
Epredia™ Étiquettes d’avertissement de formaldéhyde pour récipients d’échantillons
Code produit 11992151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Bouchon inclus:
Oui
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Bouchon inclus Conditionnement
11992151 Oui 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11992151 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 4090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00€
    722.97€ / 1 pièces
    Économisez 184.03€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Deux tailles d’étiquettes d’avertissement de formaldéhyde pour répondre à tous les besoins de prélèvement d’échantillons.
Trois configurations de conditionnement uniques permettent une distribution et un transport faciles.
Récipients de la série 53
  • Plateaux faciles à transporter idéaux pour les salles d’opération et les hôpitaux
  • Les récipients en polystyrène transparent sont dotés de couvercles vissés
  • Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
  • Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Récipients de la série 56
  • Grâce au système de fermeture breveté Epredia™ Bio-Tite™ à double filetage, il est quasiment impossible de fausser le filetage et les fuites sont minimisées
  • Plateaux faciles à transporter
  • Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
  • Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
Récipients de la série 59
  • Grâce au système de fermeture breveté Epredia Bio-Tite à double filetage, il est quasiment impossible de fausser le filetage et les fuites sont minimisées
  • L’emballage groupé réduit le suremballage
  • Conformes à toutes les dernières exigences OSHA régionales et nationales
  • Marquées avec des repères jaune vif très visibles présentant un espace pour les informations du patient pour une identification instantanée visant à minimiser les risques sanitaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Étiquette pour récipient d’échantillon
Bouchon inclus Oui
Description Étiquettes d’avertissement de formaline, petite taille