Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cytoseal™ 
Code produit 11922365 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
118 ml (4 oz.)
4 oz.
16 oz.
Gamme de produits:
Cytoseal XYL
Cytoseal 60
Conditionnement:
12 PCS
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Gamme de produits unitSize
11922365 4 oz. Cytoseal 60 12 pièces
11932365 16 oz. Cytoseal 60 12 pièces
12502736 118 ml (4 oz.) Cytoseal XYL 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11922365 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 83104
Évitez toute fissuration, dégradation et décoloration des échantillons colorés grâce aux milieux de montage Epredia™ Richard-Allan Scientific Cytoseal™.
Évitez toute fissuration, dégradation et décoloration des échantillons colorés grâce aux milieux de montage Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Cytoseal&Trade; 60 et 280.
  • Le milieu de montage Cytoseal 60 est un milieu à faible viscosité qui sèche rapidement et qui permet une propagation rapide et homogène éliminant pratiquement les bulles d’air
Informations de commande :
Emballés dans un distributeur facile à utiliser doté d’un bouchon à ouverture / fermeture par rotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Cytoseal 60
Type de produit Cytoseal 60
Quantité 4 oz.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, acrylic resin, butyl benzyl phthalate, 2,6-ditertbutyl-p-cresol