Learn More
Epredia™ Solution décalcifiante
Code produit 12697766 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
32 oz
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12697766 32 oz 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12697766 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 8340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Éliminez le calcium des échantillons histologiques grâce à la solution décalcifiante Epredia™.
  • Offre une décalcification rapide sans détruire les propriétés nucléaires des tissus
  • L’EDTA et l’acide chlorhydrique dilué dans cette solution ne nécessitent aucune chaleur, électricité ou autre aide pour décalcifier les tissus osseux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Decalcifying Solution
Quantité 32 oz