Learn More
Epredia™ Solution de différenciation Richard-Allan Scientific™
Code produit 12523627 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
Conditionnement:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12523627 1 gal. 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12523627 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 74211
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Obtenez une différenciation et un contraste clairs entre l’hématoxyline et l’éosine grâce à la solution de différenciation Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
  • Les résultats de lot reproductibles permettent d’obtenir des colorations homogènes lors de procédures régressives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Acide chlorhydrique dans de l’alcool dénaturé
Quantité 1 gal.