Description
Réduisez les déversements grâce aux déshydratants de haute qualité Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ faciles à verser.
- Formulés selon des spécifications strictes, ils fournissent aux laboratoires des produits de haute qualité
- Conditionnés dans du polyéthylène de haute densité, qui est plus sûr et plus léger que le verre
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 81° to 83°C |
| Couleur | Incolore |
| Compatibilité | Incompatible Materials: Strong oxidizing agents, Acids, Halogens, Acid anhydrides |
| Contenu et stockage | Keep away from heat, flames and sparks. Exposure to moist air or water. |
| Concentration | 99 % |
| Point de fusion | -89.5°C |
| Type de produit | Alcool isopropylique |
| Quantité | 1 gal., 4/carton |
| Forme | Liquide |