Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Mark-It™
Code produit. 12648076 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Colorants pour marquage des tissus
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12648076
missing translation for 'mfr': Epredia™ 5000Y
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les encres pour marquage des tissus Epredia™ Mark-It™ destinées à l’identification d’une grande variété de tissus.
Utilisez les encres pour marquage des tissus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Mark-It™ destinés à l’identification d’une grande variété de tissus.
Caractéristiques :
  • Colorants permanents qui conservent leur brillance d’origine pendant les cycles de traitement des tissus
  • Ils peuvent être utilisés sur tous les tissus frais ou fixés au formol
Les utilisations comprennent :
  • Marquage des marges chirurgicales
  • Identification des segments série de grands tissus pour garantir une orientation correcte et un enrobage
  • Maintien de l’orientation tissulaire appropriée pour les échantillons de chirurgie Mohs
  • Identification de plusieurs morceaux de tissus traités dans la même cassette
Informations de commande :
  • Disponibles en noir, bleu, vert, orange, rouge et jaune dans des bouteilles de 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Jaune
Type de produit Colorants pour marquage des tissus
Quantité 2 oz / chaque
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium hydroxide,diarylide yellow AAOT, proclin 300