Learn More
Epredia™ Kit de colorations de Wright modifiées Richard-Allan Scientific™
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
Obtenez des performances optimales avec les systèmes de coloration Hema-Tek™ grâce au kit de colorations Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, un système de réactifs utilisé pour la coloration différentielle des frottis de sang pour l’identification et la quantification des types de cellules sanguines.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Type | Boîte de coloration Wright modifiée |