Learn More
Epredia™ Milieu de montage
Code produit 12667746 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (impérial):
4 oz
1 pt.
Quantité:
2/carton
6/carton
Conditionnement:
6 pièces
940mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Quantité Conditionnement
12667746 4 oz 6/carton 6 pièces
12657746 1 pt. 2/carton 940mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12667746 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 4112
 Article restreint
En stock
Stockez les lames sur une longue période sans modification de la coloration avec le milieu de montage Epredia™.
  • Séchage rapide
  • À base de toluène
  • Clarification optimale
Alertes de commande : Conditionné en deux configurations pour plus de praticité : un flacon classique de 1 pt (473 ml) ou un flacon souple de 4 oz (118 ml) à bouchon à bouchon à ouverture par rotation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (impérial) 4 oz
Quantité 6/carton
Type de produit Milieu de montage