Learn More
Epredia™ Milieu pour coupes congelées Neg-50™
Code produit 12647756 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 oz par flacon
Couleur:
Bleu
Cinq couleurs plus transparent
Jaune
Orange
Rose
Transparent
Vert
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur Conditionnement
12647756 4 oz par flacon Transparent 6 pièces
11912365 4 oz par flacon Transparent 2 pièces
12678086 4 oz par flacon Bleu 2 pièces
12688086 4 oz par flacon Vert 2 pièces
12698086 4 oz par flacon Orange 2 pièces
12608096 4 oz par flacon Rose 2 pièces
12618096 4 oz par flacon Jaune 2 pièces
12628096 4 oz par flacon Cinq couleurs plus transparent 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12647756 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6506
 Article restreint
En stock
Réalisez des coupes de haute qualité jusqu’à -50°C sans broutement en utilisant le milieu hydrosoluble pour coupes congelées Epredia™ Neg-50™. Fourni en version incolore et en cinq couleurs supplémentaires, aucune ne laissant de résidu après la coloration.
Réalisez des coupes de grande qualité jusqu’à -50°C, sans broutement avec le milieu pour coupes congelées Epredia Neg-50™ hydrosoluble.
  • Tamponné pour garantir une alcalinité correcte (pH = 8,0) ; ,e laisse aucun résidu après coloration
  • Spécialement formulé pour empêcher la séparation des tissus de la lame
Informations de commande :
Disponible en cinq couleurs pour facilement identifier les échantillons : rose, bleu, vert, jaune et orange. Les coffrets contiennent un milieu de culture de chaque couleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type d’emballage 6/Carton
Quantité 4 oz par flacon