Learn More
Epredia™ Huile d’immersion Resolve™
Code produit 12590037 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Viscosité:
Faible
Haut
Quantité:
0,5 oz.
0,5 oz
4 oz.
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Viscosité Quantité Conditionnement
12590037 Haut 4 oz. 12 pièces
12540037 Faible 0,5 oz. 12 pièces
12550037 Haut 0,5 oz 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12590037 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur M4004
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Supprimez tout problème de toxicité et d’élimination des déchets avec l’huile à immersion Epredia™ Resolve™
  • Fabriquée en utilisant un procédé propriétaire qui élimine les substances interférentes et qui n’endommage pas les optiques précieuses ou les échantillons irremplaçables
  • Conditionnée en quatre tailles pratiques
Détails du produit :
  • Disponible à la fois en basse et haute viscosité
  • Ne sèche pas, ne durcit pas
  • Indice de réfraction de 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Huile
Viscosité Haut
Quantité 4 oz.
Indice de réfraction 1,515