Learn More
Epredia™ Couteaux en acier réutilisables Richard-Allan Scientific™, 16 cm, acier profilé C.
Code produit 10161459 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couteaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10161459 Couteaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10161459 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 152020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    274.88€ / 1 pièces
    Économisez 34.12€
    11% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Améliorez le fonctionnement des cryostats Epredia™ CryoStar™ NX50 et NX70 avec accessoires pour Epredia™ CryoStar™ NX50 et NX70.
Les accessoires comprennent :
  • Porte-lames à profil bas
  • Porte-lames à profil haut
  • Support pour couteau en acier
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Description Couteau en acier
    Type de produit Couteaux
    Profile C
    Matériau Acier
    Gamme de produits Epredia
    Jetable Non
    Longueur (métrique) 16 cm