Learn More
Epredia™ Liquide Saccomanno Richard-Allan Scientific™
Code produit 10046548 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
Conditionnement:
14L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10046548 3,78 l (1 gal) 14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10046548 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 76161
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Stockez les échantillons pendant plusieurs semaines grâce au liquide Saccomanno Epredia™ Richard-Allan Scientific™, qui agit comme un excellent fixateur cytologique général.
  • Empêche les artefacts de séchage à l’air
  • Pour la cytologie des voies respiratoires supérieures, notamment le sputum
  • Une étiquette d’avertissement ne pas boire est apposée sur chaque récipient pré-rempli
  • Les récipients transparents et la solution teintée facilitent l’identification des échantillons
  • Le fixateur de cytologie prêt à l’emploi est une solution d’alcool et de polyéthylèneglycol (Carbowax™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 3,79 L (1 gal)
Type de produit Fixateur
Quantité 3,78 l (1 gal)