Learn More
Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™
Code produit 15337195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 gal.
4 x 5 l
4 x 1 gal.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15337195 4 x 5 l 1 pièce
10148438 4 x 1 gal. 4 pièces
13338656 5 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15337195 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.78€
    746.00€ / 1 pièces
    Économisez 74.78€
    9% de réduction
Expédition estimée: 26-01-2027
Réalisez simultanément la fixation et la déshydratation des échantillons simultanément avec Epredia™ Signature Series™ Pen-Fix™, un fixateur au formol d’alcool tamponné de façon exclusive.
  • Excellent fixateur de coupes congelées
  • Agit efficacement avec des coupes de tissus adipeux ou épais
  • Le taux de pénétration est trois fois plus rapide qu’avec la formaline tamponnée neutre à 10 %
  • Peut être utilisé sur tous les systèmes, ouverts ou clos, de préparation des tissus et dans la salle de macroscopie
  • Usage conseillé dans la deuxième et/ou la troisième station du système de préparation des tissus comme fixateur secondaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 4 x 5 l