Learn More
Epredia™ Kit de coloration en trois étapes Richard-Allan Scientific™
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
- La coloration peut être utilisée pour détecter H. Pylori.
- Le kit contient des instructions faciles à suivre
- Le produit est disponible dans des récipients de contenance d’un gallon pour faciliter son utilisation sur des tamis automatisés
- Le kit contient trois flacons de 500 ml contenant une solution fixative, une solution A (Eosine-Y) et une solution B (Azure A et bleu de méthylène)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution B |