Learn More
Epredia™ Adhésif pour coupe de tissus
Code produit 15239938 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15239938 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15239938 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 86014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Augmentez l’affinité du tissu pour la lame avec l’adhésif pour coupes tissulaires Epredia™ : Pré-mélangé et prêt à l’emploi.
À utiliser dans le bain-marie pour augmenter l’affinité des tissus pour la lame.
  • Ne crée aucun résidu de fond
  • Améliore l’adhérence pour les techniques utilisant la chaleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml
Type de produit Adhésif pour coupe de tissus