Learn More
Invitrogen™ Ricinus Communis (Castor Bean) Agglutinin I (RCA I), fluorescein (FITC)
Description
- L’agglutinine Ricinus Communis I (ricin commun) (RCA I, RCA120), fluorescéine (FITC) est un conjugué RCA-fluorophore vert vif.
- La RCA I est un tétramère composé de deux chaînes α– et deux chaînes β–. La RCA I bloque la synthèse des protéines et est toxique pour les cellules de culture et légèrement toxique pour les souris.
- La RCA I a été utilisée pour différencier les cellules tumorales des cellules saines dans les tissus. La RCA I a également été utilisée pour détecter les microglies dans les tissus nerveux humains, où la RCA I ne réagit pas avec les astrocytes, les oligodendrocytes et les neurones.
- RCA I réagit avec les cellules sanguines et endothéliales, mais ces cellules peuvent être facilement distinguées des microglies.
- Conjugué FITC très lumineux détecté avec l’ensemble de filtres FITC / GFP standard, ex / ém : 495 / 515 nm
- Applications : immunofluorescence, glycobiologie
- Spécificité du sucre : galactose, lactose
- Sucre d’inhibition / d’élution : 200 mM de galactose ou de lactose
- Spécificité du groupe sanguin : non spécifique
- Poids moléculaire de la lectine non conjuguée : 120 kDa
- Concentration de travail par immunofluorescence : 5 à 20 µg/ml
- RCA I-FITC est livré à une concentration de 5 mg/ml dans 10 mM d’HEPES, 0,15 M de NaCl, pH 7,5, 0,08 % d’azoture de sodium, 0,1 mM de Ca2+
- Précautions lors de l’utilisation de cette lectine : il a été constaté que la RCA I était moyennement toxique pour certains animaux et non toxique pour les humaines. Veuillez noter que la protéine connexe RCA II (RCA 60) est très toxique pour les humains.
Spécification
Spécification
| Conjugué | Fluorescéine |
| Quantité | 5 mg |
| Source | Ricin |
| Contenu et stockage | Lorsqu’il est stocké à ou en dessous de 2 – 8°C dans l’obscurité, le produit reste stable pendant 6 mois après la réception. |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
| Forme | Solution |
| Famille de protéines | Lectines |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?