Learn More
Ridaforolimus, MedChemExpress
Code produit 16498138
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498138 10 mg
16424057 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498138 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50908
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Ridaforolimus (MK-8669) is a potent and selective mTOR inhibitor; inhibits ribosomal protein S6 phosphorylation with an IC50 of 0.2 nM in HT-1080 cells.
Ridaforolimus (MK-8669) is a potent and selective mTOR inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau Ridaforolimus
Forme physique Solid
CAS 572924-54-0
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C53H84NO14P
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme MK-8669 Deforolimus AP23573
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 44 mg/mL (44.44 mM)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@@H]4C[C@H]([C@H](OP(C)(C)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 990.21
Poids de la formule 990.21
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research