Learn More
Rifabutine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15721769 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15721769 1 g 1g
15731769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15721769 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461210010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
La rifabutine, nº CAS 72559-06-09, est un antibiotique à large spectre, actif contre les mycobactéries et les bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La rifabutine est un composé à activité antibactérienne le plus souvent utilisé contre la mycobacterium tuberculosis
La rifabutine est un dérivé de la rifamycine S qui agit en bloquant la sous-unité bêta de l’ARN polymérase (RpoB)
La rifabutine est un inducteur et un substrat du CYP3A, une enzyme du cytochrome P450
Applications
La rifabutine peut être utilisée dans les études pharmacocinétiques en laboratoire et les cribles de médicaments à haut débit
Peut être utilisée dans les études de laboratoire pour déterminer les mutations de résistance aux médicaments présentes dans les souches de mycobacterium tuberculosis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72559-06-9
Formule moléculaire C46H62N4O11
Poids moléculaire (g/mol) 847.02
Numéro MDL MFCD00866816
Clé InChI ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Synonyme rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
CID PubChem 57448257
Nom IUPAC (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihydroxy-11-méthoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptaméthyle-1’-(2-méthylpropyl)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentacyclo[23.6.1.1⁴,⁷.0⁵,³¹.0²⁶,³⁰]tritriacontane-28,4’-pipéridin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-yl acétate
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifabutin
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 847
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifabutin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifabutin