Learn More
Rifabutine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15731769 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15731769 5 g 5g
15721769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15731769 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461210050
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Ajouter au panier
La rifabutine, nº CAS 72559-06-09, est un antibiotique à large spectre, actif contre les mycobactéries et les bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La rifabutine est un composé à activité antibactérienne le plus souvent utilisé contre la mycobacterium tuberculosis
La rifabutine est un dérivé de la rifamycine S qui agit en bloquant la sous-unité bêta de l’ARN polymérase (RpoB)
La rifabutine est un inducteur et un substrat du CYP3A, une enzyme du cytochrome P450
Applications
La rifabutine peut être utilisée dans les études pharmacocinétiques en laboratoire et les cribles de médicaments à haut débit
Peut être utilisée dans les études de laboratoire pour déterminer les mutations de résistance aux médicaments présentes dans les souches de mycobacterium tuberculosis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72559-06-9
Formule moléculaire C46H62N4O11
Poids moléculaire (g/mol) 847.02
Numéro MDL MFCD00866816
Clé InChI ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Synonyme rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
CID PubChem 57448257
Nom IUPAC (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihydroxy-11-méthoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptaméthyle-1’-(2-méthylpropyl)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentacyclo[23.6.1.1⁴,⁷.0⁵,³¹.0²⁶,³⁰]tritriacontane-28,4’-pipéridin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-yl acétate
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifabutin
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 847
Pourcentage de pureté 98%