Learn More
Rifabutin, MedChemExpress
Description
Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rifabutin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 72559-06-9 |
| Couleur | Deep Purple |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C46H62N4O11 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | Ansamycin LM-427 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (59.03 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |