Learn More
Melford Rifampicine
Code produit 30018760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018760 1 g 1g
30018762 5 g 5g
30018761 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018760 Fournisseur Melford Code fournisseur R640001.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
La rifampicine est un antibiotique utilisé pour ses puissantes propriétés antibactériennes.
La rifampicine est un antibiotique utilisé pour ses puissantes propriétés antibactériennes. Il appartient à la classe des antibiotiques appelés rifamycines. La rifampicine est particulièrement efficace contre les bactéries, notamment Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose, et d'autres bactéries pouvant entraîner diverses infections.
Le mécanisme d'action de la rifampicine consiste à inhiber la synthèse de l'ARN bactérien en se liant à la sous-unité bêta de l'ARN polymérase bactérienne dépendante de l'ADN. Cette interférence perturbe le processus de transcription, empêchant la synthèse des ARN et des protéines essentiels à la croissance et à la survie des bactéries.
La rifampicine est souvent utilisée comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son utilisation contribue à l'identification et à l'étude de souches bactériennes spécifiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifampicin
CAS 13292-46-1
Quantité 1 g
Formule moléculaire C43H58N4O12