Learn More
Melford Rifampicine
Description
La rifampicine est un antibiotique utilisé pour ses puissantes propriétés antibactériennes.
La rifampicine est un antibiotique utilisé pour ses puissantes propriétés antibactériennes. Il appartient à la classe des antibiotiques appelés rifamycines. La rifampicine est particulièrement efficace contre les bactéries, notamment Mycobacterium tuberculosis, responsable de la tuberculose, et d'autres bactéries pouvant entraîner diverses infections.
Le mécanisme d'action de la rifampicine consiste à inhiber la synthèse de l'ARN bactérien en se liant à la sous-unité bêta de l'ARN polymérase bactérienne dépendante de l'ADN. Cette interférence perturbe le processus de transcription, empêchant la synthèse des ARN et des protéines essentiels à la croissance et à la survie des bactéries.
La rifampicine est souvent utilisée comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son utilisation contribue à l'identification et à l'étude de souches bactériennes spécifiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rifampicin |
| CAS | 13292-46-1 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C43H58N4O12 |