Learn More
Rifampicine, Fisher BioReagents
Code produit 10103443
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10103443 250 mg Verre ambré 250mg
10533325 1 g Verre ambré 1g
10396743 5 g Verre ambré 5g
10562975 25 g Verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10103443 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2679250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rifampicin
La rifampicine est une rifamycine qui inhibe spécifiquement la polymérase ARN bactérienne dépendante de l’ADN. La polymérase ARN de mammifère n’est pas affectée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-46-1
Formule moléculaire C43H58N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 822.953
Clé InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonyme Rif
CID PubChem 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifampicin
Type Rifampicin
Forme physique Solide
Point de fusion 183°C
Perte à la dessiccation < 1.0%
Conditionnement Verre ambré
Couleur Orange
Quantité 250 mg
Plage de pourcentage du dosage 97%
Merck Index 15, 8341
Poids de la formule 822.96
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifampin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.