Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampine, 95 %
Code produit 15515166 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515166 1 g 1g
15513101 5 g 5g
15333786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15515166 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    33.65€ / 1g
    Économisez 6.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La rifampicine (rifampicine), numéro CAS 13292-46-1, est un antibiotique de la rifamycine synthétique qui agit en inhibant la synthèse de l’ARN et de l’ADN et qui exerce une activité contre le microbe de la tuberculose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La rifampicine est un antibiotique de classe rifamycine synthétisé pour ressembler au composé isolé d’Amycolatopsis rifamycinica
Applications
• La rifampicine peut être utilisée comme bactériostatique qui empêche la synthèse de l’ARN et de l’ADN, en particulier dans les mycobactéries
• Elle peut également agir comme antinéoplasique, neuroprotecteur et inhibiteur de l’angiogenèse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-46-1
Formule moléculaire C43H58N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 822.953
Clé InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
CID PubChem 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifampin
Type Rifampicin
Point de fusion 183.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 822.94
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifampin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.