Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampicine, réactif de biologie moléculaire
Code produit 15463539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463539 1 g 1g
15473539 5 g 5g
15483539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463539 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60836.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.06€
    45.65€ / 1g
    Économisez 8.41€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La rifampicine (rifampicine), numéro CAS 13292-46-1, est un antibiotique de la rifamycine synthétique qui agit en inhibant la synthèse de l’ARN et de l’ADN et qui exerce une activité contre le microbe de la tuberculose.
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymeraseRifampin is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis and its related microbacterial infections. It is involved in the inhibition of DNA polymerase and RNA polymerase. As an antipruritic agent, it is used in the autoimmune cholestatic liver disease and primary biliary cirrhosis (PBC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Rifampin is a rifamycin class antibiotic synthesized to resemble the compound isolated from Amycolatopsis rifamycinica
Applications
  • Rifampin can be used as a bacteriostatic that prevents RNA and DNA synthesis, particularly in mycobacteria
  • It may also act as an antineoplastic, a neuroprotective, and inhibitor of angiogenesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-46-1
Formule moléculaire C43H58N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 822.953
Numéro MDL MFCD00151389
Clé InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonyme Rifampicin
CID PubChem 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifampin
Type Rifampicin
Forme physique Powder
Point de fusion 183°C to 188°C
Couleur Brown/Red to Orange
Quantité 1 g
Beilstein 5723476
Merck Index 14,8216
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or methanolSoluble in water,ethyl acetate,chloroform,methanol,tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 822.94
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifampin, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampicin