Learn More
Rifampicine, MP Biomedicals™
Code produit 17680917 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17680917 250 mg 250mg
17670917 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17680917 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02195490.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    45.15€ / 250mg
    Économisez 2.25€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Inhibe l’ARN polymérase bactérienne dépendante de l’ADN. La rifampicine MP Biomedicals est un antibiotique bactéricide du groupe rifamycine qui n’affecte pas l’ARN polymérase des mammifères. Elle est utilisée pour traiter la tuberculose et les infections
Mode d'action : Inhibe l'initiation de la synthèse d'ARN en se liant àβ -sous-unité de l'ARN polymérase. Elle inhibe l’assemblage de l’ADN et des protéines en particules virales matures.
  • Traite la tuberculose et les infections mycobactériennes liées à la tuberculose
  • Largement utilisée comme agent antipruritique dans la maladie du foie cholestatique auto-immune, la cirrhose biliaire primaire (CBP)
  • Il a été démontré qu’elle provoque des hépatites
Identifiants chimiques
CAS 13292-46-1
Formule moléculaire C43H58N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 822.953
Clé InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Synonyme Rifamycin AMP, Rifampicin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifampicin
CID PubChem 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spécification
Forme physique Poudre
Absorbance λ Max (méthanol) : 237 – 239, 334 – 338, 475 – 479 nm
Point de fusion 183°à 188 °C (décomposition)(littérature)
Coefficient d’extinction EmM (absorbance maximale, tampon phosphate, pH 7,38) : 33,20 (237nm) ; 32,10 (255 nm) ; 27,00 (334 nm) ; 15,40 (475 nm) (litt.)
Couleur Orange
Quantité 250 mg
Rotation optique [α]D25° =+10,6° (c=0,5 % en CDCl3)(lit.)
Informations sur la solubilité Soluble dans le chloroforme (349 mg/mL, 25 °C), le DMSO (∽100 mg/mL), l’acétate d’éthyle (108 mg/mL, 25 °C), le méthanol (16 mg/mL, 25 °C) tétrahydrofurane.
Poids de la formule 822.96
Qualité Not Available
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifampin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampin