Learn More
Rifaximin, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31450686
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31450686 1 g
31442156 10 g
31445155 25 g
31439181 5 g
31448312 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31450686 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1504281g
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifaximin
CAS 80621-81-4
Formule moléculaire C43H51N3O11
Numéro MDL MFCD00864973
Quantité 1 g
SMILES C[C@H]1/C=C/C=C(/C(=O)NC2=C(C3=C(C4=C(C(=C3O)C)O[C@@](C4=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C5=C2N6C=CC(=CC6=N5)C)O)\C
Poids moléculaire (g/mol) 785.88
Pourcentage de pureté 98%