Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifaximine, 98 %
Code produit 15688745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15688745 1 g 1g
15698745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15688745 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461680010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80621-81-4 | C43H51N3O11 | 785.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80621-81-4
Formule moléculaire C43H51N3O11
Poids moléculaire (g/mol) 785.89
Numéro MDL MFCD00864973
Clé InChI NZCRJKRKKOLAOJ-XRCRFVBUSA-N
Synonyme rifaximin
CID PubChem 72698618
Nom IUPAC (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,36-tétrahydroxy-11-méthoxy-3,7,12,14,16,18,22,30-octaméthyle-6,23-dioxo-8,37-dioxa-24,27,33-triazahexacyclo[23.10.1.1⁴,⁷.0⁵,³⁵.0²⁶,³⁴.0²⁷,³²]heptatriaconta-1,3,5(35),9,19,21,25(36),26(34),28,30,32-undecaen-13-yl acétate
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C1=C(N=C5C=C(C)C=CN15)C4=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rifaximin
Point de fusion 218.0°C to 220.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 785.88
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rifaximin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifaximin