Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rifaximin |
| Point de fusion | 218.0°C to 220.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 785.88 |
| Pourcentage de pureté | 98% |